Få mere at vide
4-methylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404824
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404824 25 g 25g
11414824 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404824 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13768.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
Reaktionerne af 1-hexanol med benzylamin og med 4-methylbenzylamin førte til de tilsvarende iminer i moderate udbytter. 4-methylbenzylamin i ethanol/vand-opløsning (1:4) som samtidig absorberende og bufferende baggrundselektrolyt med detektion ved 210 nm blev fundet egnet til bestemmelse af de enkelte forbindelser ved bestemmelse ved kapillarzoneelektroforese med indirekte detektion. Syntese af benzimidazoler bruger 4-methylbenzylamin (R1=4-MeBn) og 4-chlorphenylisothiocyanat (R2=4-ClPh) som byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktionerne af 1-hexanol med benzylamin og med 4-methylbenzylamin førte til de tilsvarende iminer i moderate udbytter. 4-methylbenzylamin i ethanol/vand-opløsning (1:4) som samtidig absorberende og bufferende baggrundselektrolyt med detektion ved 210 nm blev fundet egnet til bestemmelse af de enkelte forbindelser ved bestemmelse ved kapillarzoneelektroforese med indirekte detektion. Syntese af benzimidazoler bruger 4-methylbenzylamin (R1=4-MeBn) og 4-chlorphenylisothiocyanat (R2=4-ClPh) som byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-84-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00008123
InChI nøgle HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC navn (4-methylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzylamine
Smeltepunkt 12°C to 13°C
Tæthed 0.955
Kogepunkt 196°C to 197°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 956670
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%