Få mere at vide
4-methylbenzylamin, 98%
Artikelnummer. 10580892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10580892 5 g Glasflaske 5g
10376670 25 g Glasflaske 25g
10265460 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    178.65 DKK / 5g
    Spare 24.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-84-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008123
InChI nøgle HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC navn (4-methylphenyl)methanamin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 13 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1,5330 til 1,536
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1141
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske