Få mere at vide
(4-methylbenzyl)triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341327 5 g 5g
11351327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2378-86-1 | C26H24BrP | 447.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2378-86-1
Molekylær formel C26H24BrP
Molekylvægt (g/mol) 447.36
MDL nummer MFCD00031580
InChI nøgle CEEKCHGNKYVTTM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylbenzyl triphenylphosphonium bromide, 4-methylphenyl methyl triphenylphosphanium bromide, pubchem2184, acmc-1cfpa, 4-methylphenyl methyl-triphenyl-phosphanium bromide, 4-methylbenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-methylphenyl methyl-triphenylphosphonium bromide, p-methylbenzyl-triphenylphosphomiumbromide, phosphonium, 4-methylphenyl methyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11797662
SMIL [Br-].CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 268°C to 270°C
Mængde 5 g
Beilstein 3810292
IUPAC navn [(4-methylphenyl)methyl]triphenylphosphaniumbromid
Formel vægt 447.36
Procent renhed ≥98%