Få mere at vide
4-Methylbenzyl cyanide, 98%
Artikelnummer. 10615562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615562 25 g Glasflaske 25g
10447002 5 g Glasflaske 5g
10590034 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10615562 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2947-61-7 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2947-61-7
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00001922
InChI nøgle RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
PubChem CID 76280
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)acetonitril
SMIL CC1=CC=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl cyanide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 242°C to 243°C
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2CN
Brydningsindeks 1.5170 to 1.5195
Mængde 25 g
Beilstein 09, 530
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzyl cyanide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.