Få mere at vide
4-methylbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354699
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354699 25 g 25g
11413407 50 g 50g
11423407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17183.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-82-5 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-82-5
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00000919
InChI nøgle DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl chloride
Smeltepunkt 4°C to 6°C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 199°C to 201°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.533
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507387
Merck Index 14,10091
Formel vægt 140.61
Procent renhed 98%