Få mere at vide
4-Methylbenzylbromid, 98%
Artikelnummer. 11410883
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410883 5 g 5g
11420883 25 g 25g
11430883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13297.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185,064 g/mol
4-Methylbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylbenzylbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-81-4
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000181
InChI nøgle WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl bromide
Smeltepunkt 33 °C til 36 °C
Tæthed 1.324
Kogepunkt 218 °C til 220 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 185.07
Procent renhed 98%