Få mere at vide
4-Methylbenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11498196
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498196 25 g 25g
11408206 100 g 100g
11418206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15315.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122,167 g/mol
4-Methylbenzylalkohol bruges i dufte, smagsstoffer og som laboratoriereagens. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af polycarbonater og 4-methyl-benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylbenzylalkohol bruges i dufte, smagsstoffer og som laboratoriereagens. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af polycarbonater og 4-methyl-benzaldehyd.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ether og ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-18-4
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00004664
InChI nøgle KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
IUPAC navn (4-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Tæthed 0.978
Kogepunkt 217 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1856550
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, ether og ethanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%