Få mere at vide
4-Methylbenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10677122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677122 25 g Glasflaske 25g
10035973 5 g Glasflaske 5g
10486800 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155920250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-18-4
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00004664
InChI nøgle KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
IUPAC navn (4-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56,0 °C til 61,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 217,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, 498
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.