Få mere at vide
4-Methylbenzoylacetonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10500342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10500342 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10500342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzoylacetonitrile
CAS 7391-28-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104.0°C to 108.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H9NO
MDL nummer MFCD00067895
Mængde 1 g
Synonym 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
InChI nøgle AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 159.19
PubChem CID 522513
Formel vægt 159.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Needle-like Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzoylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.