Få mere at vide
4-Methylbenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11367506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367506 1 g 1g
11377506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11043.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6140-17-6
Molekylær formel C8H7F3
Molekylvægt (g/mol) 160.139
MDL nummer MFCD00075476
InChI nøgle LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC navn 1-methyl-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzotrifluoride
Tæthed 1.144
Kogepunkt 129°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1863596
Formel vægt 160.14
Procent renhed 98%