Få mere at vide
4-Methylbenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 10377271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377271 5 g Glasflaske 5g
10255761 250 mg Glass Bottle 250mg
10145800 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10377271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308910050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6140-17-6
Molekylær formel C8H7F3
Molekylvægt (g/mol) 160.14
MDL nummer MFCD00075476
InChI nøgle LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC navn 1-methyl-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzotrifluoride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1440g/mL
Kogepunkt 129°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CF3
Brydningsindeks 1.4250 to 1.427
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.144
Formel vægt 160.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske