Få mere at vide
4-Methylbenzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzotriazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10) |
| Formel vægt | 133.064 |
| Procent renhed | >95% |