CAS RN 29878-31-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Methylbenzotriazole, TRC
CAS: 29878-31-7 Molekylær formel: C7 H7 N3 Molekylvægt (g/mol): 133.15 Synonym: 4-Methylbenzotriazole,1H-Benzotriazole, 7-methyl-,1H-Benzotriazole, 4-methyl- (8CI,9CI),Benzotriazole, 4-methyl- (6CI),7-Methyl-1H-benzotriazole,4-Methyl-1,2,3-benzotriazole,4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole,4-Methyl-1H-benzotriazole,4-Methylbenzotriazole,1H-Benzotriazole, 7-methyl-,1H-Benzotriazole, 4-methyl- (8CI,9CI),Benzotriazole, 4-methyl- (6CI),7-Methyl-1H-benzotriazole,4-Methyl-1,2,3-benzotriazole,4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole,4-Methyl-1H-benzotriazole IUPAC navn: 4-methyl-1H-benzotriazole SMIL: Cc1cccc2[nH]nnc12