Få mere at vide
4-Methylbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30472922
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472922 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2887701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzophenone
CAS 134-84-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H12 O
Mængde 1 g
Synonym Benzophenone, 4-methyl- (6CI,8CI), (4-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(4-methylphenyl)methanone, 4-Benzoyltoluene, 4-Methylbenzophenone, 4-Methylphenyl phenyl ketone, JRCure 1024, NSC 4898, Phenyl p-tolyl ketone, Phenyl(4-tolyl)methanone, SB-PI 712, Speedcure MBP, UV-Cure PMB, p-Benzoyltoluene, p-Methylbenzophenone, p-Methylphenyl phenyl ketone, p-Tolyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (4-methylphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 196.2445
Formel vægt 196.0888
Procent renhed >95%