Få mere at vide
4-methylbenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11492847
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492847 500 g 500g
11364699 50 g 50g
11374699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15479.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196,249 g/mol
4-Methylbenzophenon anvendes som klare belægninger til træ, plast og metal, overtrykslak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methylbenzophenon anvendes som klare belægninger til træ, plast og metal,
overtrykslak.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-84-9
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.249
MDL nummer MFCD00008553
InChI nøgle WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC navn (4-methylphenyl)-phenylmethanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzophenone
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Kogepunkt 326 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1909310
Merck Index 14,7317
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%