Få mere at vide
4-methylbenzophenon, 98%
Beschreibung
4-Methylbenzophenon anvendes som klare belægninger til træ, plast og metal, overtrykslak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
overtrykslak.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzophenone |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Kogepunkt | 326 °C |
| Flammepunkt | 143 °C (289 °F) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1909310 |
| Merck Index | 14,7317 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 196.25 |
| Procent renhed | 98% |