Få mere at vide
4-Methylbenzophenon, 97%
Artikelnummer. 10163030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10163030 250 g Plastflaske 250g
10011430 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126352500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-84-9
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00008553
InChI nøgle WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC navn (4-methylphenyl)-phenylmethanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 326 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4COC6H5
Mængde 250 g
Beilstein 07, 440
Merck Index 14, 7317
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller