Få mere at vide
4-methylbenzoesyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15466837
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15466837 5 g 5g
15456837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15466837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33951.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13222-85-0 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13222-85-0
Molekylær formel C16H14O3
Molekylvægt (g/mol) 254.285
MDL nummer MFCD00048100
InChI nøgle BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride
PubChem CID 139413
IUPAC navn (4-methylbenzoyl)-4-methylbenzoat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzoic anhydride
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 254.29
Procent renhed 97%