Få mere at vide
4-Methylbenzensulfonylhydrazid, 97%
Artikelnummer. 11495633
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495633 25 g 25g
11405643 100 g 100g
11415643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13529.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
p-toluensulfonylhydrazid anvendes som reagens til fremstilling af tosylhydrazoner. Det blev brugt til at fremstille dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridiner og 1,2,3-selenadiazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonylhydrazid anvendes som reagens til fremstilling af tosylhydrazoner. Det blev brugt til at fremstille dipyrazolo[1,5-a:4′ ,3′ -c]pyridiner og 1,2,3-selenadiazolderivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-35-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00007588
InChI nøgle ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonohydrazid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl hydrazide
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Tæthed 1.4
Mængde 25 g
FN nummer UN3226
Beilstein 610130
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol.
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type C & D
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide