Få mere at vide
4-Methylbenzensulfonylhydrazid, 97%
Artikelnummer. 11405643
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405643 100 g 100g
11495633 25 g 25g
11415643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13529.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.37 DKK
    577.65 DKK / 100g
    Spare 109.72 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
p-toluensulfonylhydrazid anvendes som reagens til fremstilling af tosylhydrazoner. Det blev brugt til at fremstille dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridiner og 1,2,3-selenadiazolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfonylhydrazid anvendes som reagens til fremstilling af tosylhydrazoner. Det blev brugt til at fremstille dipyrazolo[1,5-a:4′ ,3′ -c]pyridiner og 1,2,3-selenadiazolderivater.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-35-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00007588
InChI nøgle ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonohydrazid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl hydrazide
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Tæthed 1.4
Mængde 100 g
FN nummer UN3226
Beilstein 610130
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol.
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type C & D
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide