Få mere at vide
4-Methylbenzensulfonhydrazid, 97%
Artikelnummer. 10605982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10605982 25 g Plastflaske 25g
10606172 100 g Plastflaske 100g
10279593 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10605982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 DKK
    236.65 DKK / 25g
    Spare 45.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-35-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00007588
InChI nøgle ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109,0 °C til 113,0 °C
Farve Grå til hvid eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4SO2NHNH2
Mængde 25 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Merck Index 15, 9694
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L (15 °C)
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonohydrazid
Formel vægt 186.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /