Få mere at vide
4-Methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15809280
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15809280 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15809280 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8061790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 104-87-0
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.02 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 204°C/1013 hPa
Molekylær formel 4-(CH3)C6H4CHO
MDL nummer MFCD00006954
Mængde 250 mL
Synonym 4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde, 4-Methylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 120.15