Få mere at vide
4-methylanisol, 99%
Artikelnummer. 10522381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522381 1 kg Glasflaske 1kg
10123940 5 g Glasflaske 5g
10337440 250 g Glasflaske 250g
10076283 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10522381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-93-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00008413
InChI nøgle CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC navn 1-methoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylanisole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 174 °C
Flammepunkt 53 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5100 til 1,513
Mængde 1 kg
Beilstein 06, 392
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske