Få mere at vide
4-methylanisol, 99%
Artikelnummer. 10123940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123940 5 g Glasflaske 5g
10337440 250 g Glasflaske 250g
10522381 1 kg Glasflaske 1kg
10076283 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123940 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 164660050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-93-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00008413
InChI nøgle CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC navn 1-methoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylanisole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 174 °C
Flammepunkt 53 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5100 til 1,513
Mængde 5 g
Beilstein 06, 392
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl para-cresol