Få mere at vide
4-Methylanisole, 99%
Artikelnummer. 10076283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
Artikelnummer. 10076283
Brand: Thermo Scientific Acros 164660025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-93-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00008413
InChI nøgle CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC navn 1-methoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylanisole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 174°C
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5100 to 1.513
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06, 392
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske