Få mere at vide
4-methylanisol, 99%
Artikelnummer. 11474633
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474633 2500 mL 2500ml
11454633 100 mL 100ml
11464633 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11572.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122,167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-93-8
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00008413
InChI nøgle CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC navn 1-methoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylanisole
Smeltepunkt -50 °C
Tæthed 0.968
Kogepunkt 174 °C til 175 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.511
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 1237336
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%