Få mere at vide
4-(Methylamino)benzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
4-(Methylamino)benzoesyre vigtig til fremstilling af andre farmaceutiske produkter, farvestoffer, smagsstoffer og konserveringsmidler. .Til fremstilling af medicin og andre finkemikalier.
Opløselighed
Lidt opløselig. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4- (Methylamino)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 158 °C til 160 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2082805 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig. Opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 97% |