Få mere at vide
4-(Methylamino)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11489623
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489623 5 g 5g
11499623 25 g 25g
11409633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10541-83-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-(Methylamino)benzoesyre vigtig til fremstilling af andre farmaceutiske produkter, farvestoffer, smagsstoffer og konserveringsmidler. .Til fremstilling af medicin og andre finkemikalier.
Opløselighed
Lidt opløselig. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10541-83-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00002535
InChI nøgle ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
PubChem CID 66345
ChEBI CHEBI:7308
IUPAC navn 4-(methylamino)benzoesyre
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4- (Methylamino)benzoic acid
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 2082805
Opløselighedsinformation Slightly soluble. Soluble in alcohol.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%