Få mere at vide
4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudooxynicotine Dihydrochloride (4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one Dihydrochloride) |
| CAS | 66093-90-1 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O . 2 Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride |
| SMIL | Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.15 |
| Formel vægt | 251.1528 |