Få mere at vide
4'-Methylacetophenon, 96%
Artikelnummer. 11481788
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481788 250 g 250g
11471788 50 g 50g
11461788 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14469.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.20 DKK
    342.65 DKK / 250g
    Spare 75.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134,18 g/mol
4'-Methylacetophenon bruges som smagsstof. Det reagerer med morpholin for at få 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholin i nærværelse af svovl som reagens. Desuden bruges det som et mellemprodukt i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, parfume og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Methylacetophenon bruges som smagsstof. Det reagerer med morpholin for at få 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholin i nærværelse af svovl som reagens. Desuden bruges det som et mellemprodukt i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser, parfume og kosmetik.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-00-9
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008751
InChI nøgle GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylacetophenone
Smeltepunkt -19 °C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Brydningsindeks 1.534
Mængde 250 g
Beilstein 606053
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 96%