Få mere at vide
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylacetophenone |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -19,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0050g/mL |
| Kogepunkt | 226,0 °C |
| Flammepunkt | 92 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |
Safety and Handling
- 4'-Methylacetophenone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /