Få mere at vide
4'-methylacetofenon, 95%
Artikelnummer. 10215320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215320 5 g Glasflaske 5g
10636902 250 g Glasflaske 250g
10417710 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-00-9
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008751
InChI nøgle GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylacetophenone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0050g/mL
Kogepunkt 226.0°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4COCH3
Brydningsindeks 1.5320 to 1.5350
Mængde 5 g
Beilstein 07, 307
Specifik vægtfylde 1.005
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Formel vægt 134.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /