Få mere at vide
4'-Methylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30132822
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132822 25 g
30135062 10 g
30010644 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27501025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-89-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Synonym N-(4-methylphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)toluene, 4-Acetotoluide, 1-Acetamido-4-methylbenzene, N-p-Tolylacetamide, p-Acetotoluide, NSC 7644;
IUPAC navn N-(4-methylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylacetanilide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formel vægt 149.0841