Få mere at vide
4′-Methylacetanilide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 103-89-9 |
| Smeltepunkt | 147°C to 150°C |
| Kogepunkt | 306°C to 308°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3CONHC6H4-4-(CH3) |
| MDL nummer | MFCD00008677 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene, 4′-Methylacetanilide |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 |
| Grad | Research |