Få mere at vide
4'-Methylacetanilide, 98+%
Artikelnummer. 11404734
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404734 100 g 100g
11494724 25 g 25g
11414734 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13721.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-89-9
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD00008677
InChI nøgle YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
IUPAC navn N-(4-methylphenyl)acetamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylacetanilide
Smeltepunkt 147°C to 150°C
Kogepunkt 306°C to 308°C
Mængde 100 g
Beilstein 607036
Merck Index 14,74
Formel vægt 149.19
Procent renhed ≥98%