Få mere at vide
4-methylmebendazol, TRC
Artikelnummer. 30482239
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482239 25 mg
30471084 50 mg
30481184 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32015525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31545-31-0
Molekylær formel C17 H15 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Synonym Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP)
IUPAC navn methyl N-[5-(4-methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vægt 309.1113