Få mere at vide
4-Methyl-beta-styrylboronsyre pinacolester, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 56 °C til 58 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 7204616 |
| Formel vægt | 244.14 |
| Procent renhed | 98% |