Få mere at vide
4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11984991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11984991 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11984991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
CAS 720-73-0
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Molekylær formel C14H12O2
Lineær formel CH3(C6H4)2CO2H
Mængde 1 g
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
InChI nøgle RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 212.25
PubChem CID 2063421
Formel vægt 212.25
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.