Få mere at vide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11411007 5 g 5g
11401007 1 g 1g
11314679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23396.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65934-74-9
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.154
MDL nummer MFCD01631582
InChI nøgle JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737715
IUPAC navn 4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.24
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Brydningsindeks 1.4905
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 6776230
Formel vægt 175.16
Procent renhed ≥98%