Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11303306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303306 1 g 1g
11313306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12669.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13471-69-7
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.147
MDL nummer MFCD00014698
InChI nøgle OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73137
IUPAC navn 4-isocyanato-1-methyl-2-nitrobenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Smeltepunkt 48°C to 54°C
Kogepunkt 113°C to 118°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2724128
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Formel vægt 178.15
Procent renhed 96%