Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394945
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394945 25 g 25g
11384945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11394945 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18269.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 939-79-7
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.148
MDL nummer MFCD00031482
InChI nøgle KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
PubChem CID 589333
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzonitrile
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 103°C to 108°C
Kogepunkt 171°C (12 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2047311
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%