Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 187,0 °C til 190,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3C6H3(NO2)CO2H |
| Vis mere |