Få mere at vide
4-methyl-3-nitrobenzensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478777 5 g 5g
11488777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19931.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 616-83-1 | Molekylformel: C7H6ClNO4S | Molekylvægt: 235,638 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-83-1
Molekylær formel C7H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.638
MDL nummer MFCD00129811
InChI nøgle OQFYBGANSUNUAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitrotoluene-4-sulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitro-benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonylchloride, chloro 4-methyl-3-nitrophenyl sulfone, 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid, pubchem5674, acmc-1awd3, 3-nitro-p-toluenesulfonyl chloride, 3-nitro-4-methyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 560638
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 33 °C til 36 °C
Kogepunkt 152 °C til 154 °C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2696481
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 235.65
Procent renhed 95%