Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11393936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393936 1 g 1g
11303946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17052.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 80500-27-2 | C7H8BNO4 | 180,954 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80500-27-2
Molekylær formel C7H8BNO4
Molekylvægt (g/mol) 180.954
MDL nummer MFCD00191550
InChI nøgle OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2773515
IUPAC navn (4-methyl-3-nitrophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼250 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3279018
Formel vægt 180.96
Procent renhed 98%