Få mere at vide
4-methyl-3-nitrobenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303946
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11303946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17052.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80500-27-2 | C7H8BNO4 | 180.954 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80500-27-2
Molekylær formel C7H8BNO4
Molekylvægt (g/mol) 180.954
MDL nummer MFCD00191550
InChI nøgle OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2773515
IUPAC navn (4-methyl-3-nitrophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼250°C
Mængde 5 g
Beilstein 3279018
Formel vægt 180.96
Procent renhed 98%