Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzamid, 98%
Artikelnummer. 11304955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304955 5 g 5g
11314955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18270.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 19013-11-7 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19013-11-7
Molekylær formel C8H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 180.163
MDL nummer MFCD00027392
InChI nøgle YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
PubChem CID 87896
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzamid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 2102644
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%