Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7046206
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11313077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13454.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31680-07-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31680-07-6
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00017011
InChI nøgle KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 1798998
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 44°C to 48°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 1637706
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98%