Få mere at vide
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11333077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333077 25 g 25g
11313077 1 g 1g
11323077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13454.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 31680-07-6 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31680-07-6
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00017011
InChI nøgle KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 1798998
IUPAC navn 4-methyl-3-nitrobenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1637706
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98%