Få mere at vide
4-Methyl-3-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11464214
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464214 25 g 25g
11454214 5 g 5g
11474214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12538.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-32-4
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007910
InChI nøgle GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
PubChem CID 8390
ChEBI CHEBI:81670
IUPAC navn 4-methyl-3-nitroanilin
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3-nitroaniline
Smeltepunkt 74°C to 79°C
Tæthed 1.312
Flammepunkt 175°C (347°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN2660
Beilstein 638984
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%