Få mere at vide
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11337386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337386 5 g 5g
11347386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09372.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5333-27-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5333-27-7
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.175
MDL nummer MFCD00033858
InChI nøgle YRBBMDOBWRUMEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79246
IUPAC navn 1-(4-methyl-3-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Mængde 5 g
Beilstein 1953352
Synonym 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h
Formel vægt 179.18
Procent renhed 99%